Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-Dab(Aloc)-OH
OR962282-1G OR962282-25G OR962282-5G
APOSOR962282-1GEA 77.5 EUR
APOSOR962282-1G APOSOR962282-25G APOSOR962282-5G
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
Formule: C₂₃H₂₄N₂O₆
MW: 424.453 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00798634
CAS nummer: 204316-32-5