H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-Abu-OtBu.HCl, tert-Butyl (S)-2-aminobutyrate hydrochloride, H-Abu-OtBu·HCl
OR962286-100G OR962286-25G OR962286-5G
APOSOR962286-100GEA 255 EUR
APOSOR962286-100G APOSOR962286-25G APOSOR962286-5G
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
H-2-Abu-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195.687 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00237697
CAS nummer: 53956-05-1