1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962370-10G OR962370-1G OR962370-5G
APOSOR962370-10GEA 847 EUR
APOSOR962370-10G APOSOR962370-1G APOSOR962370-5G
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₇Cl₂N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10007891
CAS nummer: 880361-73-9