2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962381-25G OR962381-5G
APOSOR962381-25GEA 332 EUR
APOSOR962381-25G APOSOR962381-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Smeltpunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00467663
CAS nummer: 1755-15-3
EINECS: 626-974-2