2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962439-25G OR962439-100G OR962439-500G
APOSOR962439-25GEA 0 EUR
APOSOR962439-25G APOSOR962439-100G APOSOR962439-500G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01464022
CAS nummer: 42288-26-6