N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962442-1G OR962442-5G
APOSOR962442-1GEA 0 EUR
APOSOR962442-1G APOSOR962442-5G
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-2-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007091
CAS nummer: 10112-15-9