4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962445-1G OR962445-5G
APOSOR962445-1GEA 114 EUR
APOSOR962445-1G APOSOR962445-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020367
CAS nummer: 1711-24-6