[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962460-10G OR962460-1G OR962460-5G
APOSOR962460-10GEA 935 EUR
APOSOR962460-10G APOSOR962460-1G APOSOR962460-5G
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034732
CAS nummer: 52745-20-7