N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962461-10G OR962461-1G OR962461-25G OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA 0 EUR
APOSOR962461-10G APOSOR962461-1G APOSOR962461-25G APOSOR962461-5G
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-4-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043606
CAS nummer: 2216-15-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III