Ethyl 2,4-dimethylnicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2,4-dimethylpyridine-3-carboxylate, Ethyl 2,4-dimethylnicotinate
OR962464-25G OR962464-5G
APOSOR962464-25GEA 326 EUR
APOSOR962464-25G APOSOR962464-5G
Ethyl 2,4-dimethylnicotinate 97%
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051962
CAS nummer: 37669-78-6