4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962470-1G OR962470-5G
APOSOR962470-1GEA 38 EUR
APOSOR962470-1G APOSOR962470-5G
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 4774-34-9