N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962476-1G OR962476-5G
APOSOR962476-1GEA 36.6 EUR
APOSOR962476-1G APOSOR962476-5G
N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
N-Isopropyl-4-nitroaniline
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128997
CAS nummer: 25186-43-0