1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9625-1G OR9625-5G
APOSOR9625-1GEA 132 EUR
APOSOR9625-1G APOSOR9625-5G
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₄IN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07775752
CAS nummer: 858676-60-5
UN: 2735
ADR: 8,III