4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962541-25G OR962541-100G
APOSOR962541-25GEA 103 EUR
APOSOR962541-25G APOSOR962541-100G
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00870633
CAS nummer: 874-89-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable