N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Methylamino)-3-nitropyridine
OR962544-1G OR962544-5G
APOSOR962544-1GEA 76 EUR
APOSOR962544-1G APOSOR962544-5G
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1633-41-6