1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962562-100G OR962562-25G OR962562-5G
APOSOR962562-100GEA 636 EUR
APOSOR962562-100G APOSOR962562-25G APOSOR962562-5G
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01604393
CAS nummer: 40832-79-9