3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962573-1G OR962573-5G
APOSOR962573-1GEA 144 EUR
APOSOR962573-1G APOSOR962573-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01931914
CAS nummer: 20370-80-3