(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962580-10G OR962580-1G OR962580-5G
APOSOR962580-10GEA 577 EUR
APOSOR962580-10G APOSOR962580-1G APOSOR962580-5G
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02046794
CAS nummer: 56302-41-1