5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9626-1G OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA 29.2 EUR
APOSOR9626-1G APOSOR9626-250MG
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formule: C₆H₄Br₂O₂S
Smeltpunt: 96…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01651770
CAS nummer: 174508-31-7