(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
OR962641-25G OR962641-5G
APOSOR962641-25GEA 385 EUR
APOSOR962641-25G APOSOR962641-5G
(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Formule: C₅H₅BrOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202626
CAS nummer: 79387-71-6