3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962653-1G OR962653-5G
APOSOR962653-1GEA 175 EUR
APOSOR962653-1G APOSOR962653-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657287
CAS nummer: 193818-13-2