(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962670-10G OR962670-1G OR962670-5G
APOSOR962670-10GEA 389 EUR
APOSOR962670-10G APOSOR962670-1G APOSOR962670-5G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368364
CAS nummer: 23357-47-3