4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)pyrrolidine
OR962672-25G OR962672-5G
APOSOR962672-25GEA 238 EUR
APOSOR962672-25G APOSOR962672-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368512
CAS nummer: 10282-30-1