3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962673-1G OR962673-25G OR962673-5G
APOSOR962673-1GEA 52.6 EUR
APOSOR962673-1G APOSOR962673-25G APOSOR962673-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368519
CAS nummer: 25699-85-8