3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962682-1G OR962682-25G OR962682-5G
APOSOR962682-1GEA 132 EUR
APOSOR962682-1G APOSOR962682-25G APOSOR962682-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772807
CAS nummer: 25699-82-5