tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9627-1G OR9627-5G
APOSOR9627-1GEA 21.7 EUR
APOSOR9627-1G APOSOR9627-5G
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435913
CAS nummer: 651780-02-8