2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962706-1G OR962706-250MG OR962706-5G
APOSOR962706-1GEA 256 EUR
APOSOR962706-1G APOSOR962706-250MG APOSOR962706-5G
2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08700372
CAS nummer: 98684-32-3