2-Bromo-4-cyanothiazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962783-1G
OR962783-5G
APOSOR962783-1GEA
0
EUR
APOSOR962783-1G
APOSOR962783-5G
2-Bromo-4-cyanothiazole 96%
2-Bromo-4-cyanothiazole
Formule:
C₄HBrN₂S Kookpunt: 276 °C Smeltpunt: 60…70 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD09909650 CAS nummer: 848501-90-6 |