N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962803-1G OR962803-250MG OR962803-5G
APOSOR962803-1GEA 234 EUR
APOSOR962803-1G APOSOR962803-250MG APOSOR962803-5G
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972264
CAS nummer: 14703-82-3