2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol
OR962886-1G OR962886-250MG OR962886-5G
APOSOR962886-1GEA 176 EUR
APOSOR962886-1G APOSOR962886-250MG APOSOR962886-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol
Formule: C₉H₁₁ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870102
CAS nummer: 1989-25-9