1-Phenyl-2-pentanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962924-1G OR962924-5G
APOSOR962924-1GEA 78.9 EUR
APOSOR962924-1G APOSOR962924-5G
1-Phenyl-2-pentanone 95%
1-Phenyl-2-pentanone
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)(CH₂)₂CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00027142
CAS nummer: 6683-92-7