N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962965-1G OR962965-5G
APOSOR962965-1GEA 103 EUR
APOSOR962965-1G APOSOR962965-5G
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275767
CAS nummer: 405513-14-6