Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963073-25G OR963073-5G
APOSOR963073-25GEA 396 EUR
APOSOR963073-25G APOSOR963073-5G
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235877
CAS nummer: 103478-63-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable