2-Bromobenzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-benzo[b]thiophene
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 73.2 EUR
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
Smeltpunt: 37…43 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08435846
CAS nummer: 5394-13-8