Fmoc-Cys(Me)-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Fmoc-S-methyl-L-cysteine
OR963134-1G OR963134-5G
APOSOR963134-1GEA 22 EUR
APOSOR963134-1G APOSOR963134-5G
Fmoc-Cys(Me)-OH
Fmoc-Cys(Me)-OH
Formule: C₁₉H₁₉NO₄S
MW: 357.424 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00237014
CAS nummer: 138021-87-1