Ac-Nle-OH 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Ac-Nle-OH, (S)-2-Acetamidohexanoic acid, (2S)-2-Acetamidohexanoic acid
OR963188-25G OR963188-5G
APOSOR963188-25GEA 215 EUR
APOSOR963188-25G APOSOR963188-5G
Ac-Nle-OH 95%
Ac-Nle-OH
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151961
CAS nummer: 15891-49-3