Ac-DL-Pra-Oet 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963272-1G OR963272-5G
APOSOR963272-1GEA 184 EUR
APOSOR963272-1G APOSOR963272-5G
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Ac-DL-Pra-Oet
Formule: C₉H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00237477
CAS nummer: 23235-05-4