4-(3-Thienyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963398-1G OR963398-250MG
APOSOR963398-1GEA 271 EUR
APOSOR963398-1G APOSOR963398-250MG
4-(3-Thienyl)aniline 95%
4-(3-Thienyl)aniline
Formule: C₁₀H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06740168
CAS nummer: 834884-74-1