4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
OR963404-1G OR963404-5G
APOSOR963404-1GEA 203 EUR
APOSOR963404-1G APOSOR963404-5G
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₃H₄IN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22422021
CAS nummer: 81542-51-0