4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Amino-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-Amino-4'-cyanodiphenyl, 4'-Aminobiphenyl-4-carbonitrile, 4-(4-Aminophenyl)benzonitrile, 4-Amino-4'-cyanobiphenyl
OR963407-1G OR963407-5G
APOSOR963407-1GEA 62.9 EUR
APOSOR963407-1G APOSOR963407-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194.2319 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191367
CAS nummer: 4854-84-6