z-Tyr-OMe
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR963410-100G OR963410-25G
APOSOR963410-100GEA 95 EUR
APOSOR963410-100G APOSOR963410-25G
z-Tyr-OMe
z-Tyr-OMe
Formule: C₁₈H₁₉NO₅
Smeltpunt: 93…97 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00038784
CAS nummer: 13512-31-7