2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963539-1G OR963539-250MG
APOSOR963539-1GEA 538 EUR
APOSOR963539-1G APOSOR963539-250MG
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one 98%
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one
Formule: C₈H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035881
CAS nummer: 405174-48-3