6-Methoxy-2-naphthoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9637-1G OR9637-5G
APOSOR9637-1GEA 22 EUR
APOSOR9637-1G APOSOR9637-5G
6-Methoxy-2-naphthoic acid
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21 g/mol
Smeltpunt: 192…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092750
CAS nummer: 2471-70-7