2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963707-1G OR963707-250MG
APOSOR963707-1GEA 164 EUR
APOSOR963707-1G APOSOR963707-250MG
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972112
CAS nummer: 42465-53-2