2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963708-1G OR963708-5G
APOSOR963708-1GEA 95 EUR
APOSOR963708-1G APOSOR963708-5G
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00545947
CAS nummer: 289913-98-0