(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963720-100G OR963720-25G
APOSOR963720-100GEA 73.5 EUR
APOSOR963720-100G APOSOR963720-25G
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190974
CAS nummer: 56558-30-6