Glycyl-L-leucine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid, H-Gly-Leu-OH
OR963728-100G OR963728-25G
APOSOR963728-100GEA 433 EUR
APOSOR963728-100G APOSOR963728-25G
Glycyl-L-leucine 98%
Glycyl-L-leucine
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008127
CAS nummer: 869-19-2