2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR963800-1G OR963800-250MG OR963800-5G
APOSOR963800-1GEA 343 EUR
APOSOR963800-1G APOSOR963800-250MG APOSOR963800-5G
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
2-Bromo-5-phenyloxazole
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD12828094
CAS nummer: 129053-70-9