(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963888-1G OR963888-5G
APOSOR963888-1GEA 162 EUR
APOSOR963888-1G APOSOR963888-5G
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001931
CAS nummer: 6443-72-7