2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963899-1G
OR963899-250MG
APOSOR963899-1GEA
132
EUR
APOSOR963899-1G
APOSOR963899-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule:
C₆H₃ClN₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12406127 CAS nummer: 1119280-68-0 |